N,N,N-Trimethylanilinium chloride ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
B22851.22
B22851.36
B22851.22EA
47.33
EUR
B22851.22
B22851.36
N,N,N-Trimethylanilinium chloride ≥98%
N,N,N-Trimethylanilinium chloride
Purity: 98+%
CAS No.: 138-24-9
Molecular Formula: C6H5N(CH3)3Cl
Formula Weight: 171.67
Melting Point: ca 236° subl.
Beilstein Reference: 3572527
UN No.: 2811
MDL No.: MFCD00011790
Vzorec:
C₉H₁₄ClN Teplota tavenia: ∼ 236 °C (subl.) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00011790 Číslo CAS: 138-24-9 EINECS: 205-319-0 OSN: 2811 ADR: 6.1,III |