Tlačiť
N,N,N-Trimethylanilinium chloride ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
B22851.22 B22851.36
B22851.22EA 47.33 EUR
B22851.22 B22851.36
N,N,N-Trimethylanilinium chloride ≥98%
N,N,N-Trimethylanilinium chloride
Purity: 98+% CAS No.: 138-24-9 Molecular Formula: C6H5N(CH3)3Cl Formula Weight: 171.67 Melting Point: ca 236° subl. Beilstein Reference: 3572527 UN No.: 2811 MDL No.: MFCD00011790
Vzorec: C₉H₁₄ClN
Teplota tavenia: ∼ 236 °C (subl.)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011790
Číslo CAS: 138-24-9
EINECS: 205-319-0
OSN: 2811
ADR: 6.1,III