Tlačiť
4-(Trifluoromethyl)benzylamine 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
B22745.03 B22745.06 B22745.14
B22745.03EA 56.88 EUR
B22745.03 B22745.06 B22745.14
4-(Trifluoromethyl)benzylamine 97%
4-(Trifluoromethyl)benzylamine
Purity: 98% CAS No.: 3300-51-4 Molecular Formula: C8H8F3N Formula Weight: 175.15 Flash Point: 75°(167°F) Refractive Index: 1.4640 Boiling Point: 80-82°/15mm Beilstein Reference: 2640698 UN No.: 2735 MDL No.: MFCD00010220
Vzorec: C₈H₈F₃N
Mw: 175.15
Teplota varu: 80…82 °C (15 mmHg)
Hustota: 1.229
Teplota vzplanutia: 75 °C (167 °F)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00010220
Číslo CAS: 3300-51-4
EINECS: 221-971-9
OSN: 2735
ADR: 8 III