Tlačiť
2-Amino-5-iodopyrimidine 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
B22705.14 B22705.03 B22705.06
B22705.14EA 423.99 EUR
B22705.14 B22705.03 B22705.06
2-Amino-5-iodopyrimidine 97%
2-Amino-5-iodopyrimidine
Purity: 97% CAS No.: 1445-39-2 Molecular Formula: C4H4IN3 Formula Weight: 221.00 Melting Point: 217-220° MDL No.: MFCD01075666
Vzorec: C₄H₄IN₃
Teplota tavenia: 217…220 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD01075666
Číslo CAS: 1445-39-2