Butyl chloroformate ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonymá:
Chloroformic acid butyl ester, n-Butyl chloroformate
B22215.0B
B22215.22
B22215.30
B22215.0BEA
173.69
EUR
B22215.0B
B22215.22
B22215.30
Butyl chloroformate ≥98%
Butyl chloroformate
Purity: 98%
CAS No.: 592-34-7
Molecular Formula: ClCO2CH2CH2CH2CH3
Formula Weight: 136.58
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: 39°(102°F)
Refractive Index: 1.4130
Odour: Acrid
Melting Point:
Vzorec:
C₅H₉ClO₂ Mw: 136.58 Teplota varu: 141…143 °C Teplota tavenia: < –70 °C Hustota: 1.060 Teplota vzplanutia: 39 °C (102 °F) Skladovacia teplota: Refrigerator |
Číslo MDL:
MFCD00000650 Číslo CAS: 592-34-7 EINECS: 209-750-5 OSN: 2743 ADR: 6.1 II |