Tlačiť
1-Bromo-3-chloro-4-iodobenzene ≥97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 1-Bromo-3-chloro-4-iodobenzene
B22185.03 B22185.06 B22185.14
B22185.03EA 66.59 EUR
B22185.03 B22185.06 B22185.14
1-Bromo-3-chloro-4-iodobenzene ≥97%
4-Bromo-2-chloro-1-iodobenzene
Purity: 97% CAS No.: 31928-47-9 Molecular Formula: C6H3BrClI Formula Weight: 317.36 Refractive Index: 1.6722 Melting Point: 33-35° Boiling Point: 103-105°/1mm Beilstein Reference: 2435075 MDL No.: MFCD00079709
Vzorec: C₆H₃BrClI
Teplota varu: 103…105 °C (1 mmHg)
Teplota tavenia: 33…35 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00079709
Číslo CAS: 31928-47-9