4-tert-Butylbenzenesulphonyl chloride ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonymá:
4-tert-Butylbenzene-1-sulphonyl chloride
B22174.09
B22174.18
B22174.09EA
64.18
EUR
B22174.09
B22174.18
4-tert-Butylbenzenesulphonyl chloride ≥98%
4-tert-Butylbenzenesulphonyl chloride
Purity: 98%
CAS No.: 15084-51-2
Molecular Formula: C10H13ClO2S
Formula Weight: 232.73
Odour: Irritating
Melting Point: 80-83°
Beilstein Reference: 1104346
UN No.: 3261
MDL No.: MFCD00007449
Vzorec:
C₁₀H₁₃ClO₂S Teplota varu: 165 °C (18 mmHg) Teplota tavenia: 80…83 °C Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00007449 Číslo CAS: 15084-51-2 OSN: 3261 ADR: 8,II |