Sodium dichloroacetate ≥97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Synonymá:
Sodium 2,2-dichloroacetate
B21827.09
B21827.18
B21827.30
B21827.09EA
92.66
EUR
B21827.09
B21827.18
B21827.30
Sodium dichloroacetate ≥97%
Sodium dichloroacetate
Purity: 97%
CAS No.: 2156-56-1
Molecular Formula: Cl2CHCO2Na
Formula Weight: 150.93
Melting Point: 197-199° dec.
MDL No.: MFCD00070489
Vzorec:
C₂HCl₂NaO₂ Teplota tavenia: 197…199 °C (rozkl.) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00070489 Číslo CAS: 2156-56-1 EINECS: 218-461-3 |