Tlačiť
Safranin O
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: CI 50240
B21674.09 B21674.18
B21674.09EA 36.78 EUR
B21674.09 B21674.18
Safranin O
Safranin O
CAS No.: 477-73-6 Molecular Formula: C20H19ClN4 Formula Weight: 350.85 Odour: Odourless Beilstein Reference: 3924099 MDL No.: MFCD00011759
Vzorec: C₂₀H₁₉ClN₄
Hustota: 1,447 g/cm³ (22 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011759
Číslo CAS: 477-73-6
EINECS: 207-518-8