Tlačiť
4-Fluorophthalic anhydride ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 5-Fluoroisobenzofuran-1,3-dione
B21352.03 B21352.06 B21352.14
B21352.03EA 45.66 EUR
B21352.03 B21352.06 B21352.14
4-Fluorophthalic anhydride ≥98%
4-Fluorophthalic anhydride
Purity: 98% CAS No.: 319-03-9 Molecular Formula: C8H3FO3 Formula Weight: 166.11 Melting Point: 74-79° Boiling Point: 147-149°/20mm MDL No.: MFCD00191363
Vzorec: C₈H₃FO₃
Mw: 166.11
Teplota varu: 147…149 °C (20 mmHg)
Teplota tavenia: 74…79 °C
Hustota: 1.500
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00191363
Číslo CAS: 319-03-9