Tlačiť
4-Bromo-α,α,α,2,3,5,6-heptafluorotoluene ≥99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 4-Bromo-2,3,5,6-tetrafluorobenzotrifluoride, 1-Bromo-2,3,5,6-tetrafluoro-4-(trifluoromethyl)benzene
B21350.03 B21350.06
B21350.03EA 39.51 EUR
B21350.03 B21350.06
4-Bromo-α,α,α,2,3,5,6-heptafluorotoluene ≥99%
4-Bromo-α,α,α,2,3,5,6-heptafluorotoluene
Purity: 99% CAS No.: 17823-46-0 Molecular Formula: C7BrF7 Formula Weight: 296.98 Boiling Point: 152-153° MDL No.: MFCD00075240
Vzorec: C₇BrF₇
Teplota varu: 152…153 °C
Hustota: 1,929
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00075240
Číslo CAS: 17823-46-0