Tlačiť
N-(Hydroxymethyl)phthalimide ≥97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 2-(Hydroxymethyl)isoindoline-1,3-dione
B21292.14 B21292.22 B21292.36
B21292.14EA 44.52 EUR
B21292.14 B21292.22 B21292.36
N-(Hydroxymethyl)phthalimide ≥97%
N-(Hydroxymethyl)phthalimide
Purity: 97% CAS No.: 118-29-6 Molecular Formula: C9H7NO3 Formula Weight: 177.16 Melting Point: 140-147° Beilstein Reference: 140946
Vzorec: C₉H₇NO₃
Teplota varu: 415 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 140…147 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00005899
Číslo CAS: 118-29-6
EINECS: 204-241-4