N-(Hydroxymethyl)phthalimide ≥97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Synonymá:
2-(Hydroxymethyl)isoindoline-1,3-dione
B21292.14
B21292.22
B21292.36
B21292.14EA
44.52
EUR
B21292.14
B21292.22
B21292.36
N-(Hydroxymethyl)phthalimide ≥97%
N-(Hydroxymethyl)phthalimide
Purity: 97%
CAS No.: 118-29-6
Molecular Formula: C9H7NO3
Formula Weight: 177.16
Melting Point: 140-147°
Beilstein Reference: 140946
Vzorec:
C₉H₇NO₃ Teplota varu: 415 °C (1013 hPa) Teplota tavenia: 140…147 °C Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00005899 Číslo CAS: 118-29-6 EINECS: 204-241-4 |