Tlačiť
α-Bromo-p-toluonitrile ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 4-(Bromomethyl)benzonitrile, 4-Cyanobenzyl bromide, p-(Bromomethyl)benzonitrile
B20641.06 B20641.14
B20641.06EA 64.58 EUR
B20641.06 B20641.14
α-Bromo-p-toluonitrile ≥98%
α-Bromo-p-toluonitrile
Purity: 98% CAS No.: 17201-43-3 Molecular Formula: C8H6BrN Formula Weight: 196.05 Melting Point: 113-117° Beilstein Reference: 636717 UN No.: 2923 MDL No.: MFCD00001829
Vzorec: C₈H₆BrN
Mw: 196.05
Teplota varu: 135…137 °C (0.6 mmHg)
Teplota tavenia: 113…117 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00001829
Číslo CAS: 17201-43-3
EINECS: 241-246-0
OSN: 2923
ADR: 8 II