2-Fluoro-3-methylbenzyl bromide ≥97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonymá:
1-(Bromomethyl)-2-fluoro-3-methylbenzene
B20538.03
B20538.06
B20538.03EA
57.28
EUR
B20538.03
B20538.06
2-Fluoro-3-methylbenzyl bromide ≥97%
2-Fluoro-3-methylbenzyl bromide
Purity: 97%
CAS No.: 151412-12-3
Molecular Formula: C8H8BrF
Formula Weight: 203.06
Refractive Index: 1.5480
Boiling Point: 105-106°/10mm
UN No.: 3265
MDL No.: MFCD00042470
Vzorec:
C₈H₈BrF Mw: 203.05 Teplota varu: 105…106 °C (10 mmHg) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00042470 Číslo CAS: 151412-12-3 OSN: 3265 ADR: 8 II |