Ursodeoxycholic acid ≥99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
|
B20490.03
B20490.06
B20490.14
B20490.03EA
51.74
EUR
B20490.03
B20490.06
B20490.14
Ursodeoxycholic acid ≥99%
Ursodeoxycholic acid
Purity: 99%
CAS No.: 128-13-2
Molecular Formula: C24H40O4
Formula Weight: 392.56
Melting Point: 201-204°
Merck Reference: 14,9889
MDL No.: MFCD00003680
Vzorec:
C₂₄H₄₀O₄ Teplota varu: 547 °C (1013 hPa) Teplota tavenia: 201…204 °C Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00003680 Číslo CAS: 128-13-2 EINECS: 204-879-3 Merck Index: 14,9889 |