Tlačiť
2',4'-Dihydroxy-3'-methylacetophenone ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
B20272.06 B20272.14
B20272.06EA 79.82 EUR
B20272.06 B20272.14
2',4'-Dihydroxy-3'-methylacetophenone ≥98%
Vzorec: C₉H₁₀O₃
Teplota tavenia: 152…156 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00010817
Číslo CAS: 10139-84-1