Tlačiť
5-Bromo-2-thenoic acid ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 5-Bromothiophene-2-carboxylic acid, 5-Bromo-2-thiophenecarboxylic acid
A19242.03 A19242.06 A19242.14
A19242.03EA 39.39 EUR
A19242.03 A19242.06 A19242.14
5-Bromo-2-thenoic acid ≥98%
5-Bromo-2-thenoic acid
Purity: 98% CAS No.: 7311-63-9 Molecular Formula: C5H3BrO2S Formula Weight: 207.05 Melting Point: 139-143° Beilstein Reference: 118364
Vzorec: C₅H₃BrO₂S
Teplota tavenia: 139…143 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00079725
Číslo CAS: 7311-63-9