Isopropyl chloroacetate ≥99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
A19070.AC
A19070.AP
A19070.ACEA
45.26
EUR
A19070.AC
A19070.AP
Isopropyl chloroacetate ≥99%
Isopropyl chloroacetate
Purity: 99%
CAS No.: 105-48-6
Molecular Formula: C5H9ClO2
Formula Weight: 136.58
Refractive Index: 1.4205
Boiling Point: 149-150°
UN No.: 2947
MDL No.: MFCD00040410
Vzorec:
C₅H₉ClO₂ Mw: 136.58 Teplota varu: 149…150 °C Teplota tavenia: –112 °C Hustota: 1.08 Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00040410 Číslo CAS: 105-48-6 EINECS: 203-301-7 OSN: 2947 ADR: 3 III |