2-Amino-6-bromobenzothiazole 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
A18554.03
A18554.06
A18554.14
A18554.03EA
55.76
EUR
A18554.03
A18554.06
A18554.14
2-Amino-6-bromobenzothiazole 98%
2-Amino-6-bromobenzothiazole
Purity: 98%
CAS No.: 15864-32-1
Molecular Formula: C7H5BrN2S
Formula Weight: 229.10
Odour: Odourless
Vzorec:
C₇H₅BrN₂S Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00152229 Číslo CAS: 15864-32-1 |