α,α,α,α',α',α'-Hexafluoro-p-xylene ≥99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonymá:
1,4-Bis(trifluoromethyl)benzene, α,α,α,β,β,β-Hexafluoro-p-xylene
A18411.06
A18411.14
A18411.22
A18411.06EA
36.5
EUR
A18411.06
A18411.14
A18411.22
α,α,α,α',α',α'-Hexafluoro-p-xylene ≥99%
α,α,α,α',α',α'-Hexafluoro-p-xylene
Purity: 99%
CAS No.: 433-19-2
Molecular Formula: C8H4F6
Formula Weight: 214.11
Flash Point: 21°(69°F)
Refractive Index: 1.3790
Odour: Aromatic
Melting Point: -1°
Boiling Point: 116-117°
Beilstein Reference: 1912445
UN No.: 1993
MDL No.: MFCD00000402
Vzorec:
C₈H₄F₆ Teplota varu: 116…117 °C Teplota tavenia: –1 °C Hustota: 1,381 Teplota vzplanutia: 21 °C (69 °F) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00000402 Číslo CAS: 433-19-2 EINECS: 207-086-0 OSN: 1993 ADR: 3,II |