Tlačiť
meso-Tetraphenylporphine low chlorine
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá: 5,10,15,20-Tetraphenyl-21H,23H-porphine, 5,10,15,20-Tetraphenylporphyrin, meso-Tetraphenylporphine, TPP
A18261.06 A18261.03 A18261.14
A18261.06EA 319.7 EUR
A18261.06 A18261.03 A18261.14
meso-Tetraphenylporphine low chlorine
meso-Tetraphenylporphine
CAS No.: 917-23-7 Molecular Formula: C44H30N4 Formula Weight: 614.71 Melting Point: 449-451° Beilstein Reference: 379542 MDL No.: MFCD00011680
Vzorec: C₄₄H₃₀N₄
Teplota tavenia: 449…451 °C
Hustota: 1,276 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011680
Číslo CAS: 917-23-7
EINECS: 213-025-9