Tlačiť
Tetramethylammonium fluoride tetrahydrate ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
A17864.06 A17864.14 A17864.22
A17864.06EA 45.33 EUR
A17864.06 A17864.14 A17864.22
Tetramethylammonium fluoride tetrahydrate ≥98%
Tetramethylammonium fluoride tetrahydrate
Purity: 98% CAS No.: 17787-40-5 Molecular Formula: (CH3)4NF.4H2O Formula Weight: 165.21 (93.14anhy) Flash Point: 110°(230°F) Odour: Odourless Beilstein Reference: 3916184 UN No.: 2811 MDL No.: MFCD00149968
Vzorec: C₄H₁₂FN·4H₂O
Teplota tavenia: 42…46 °C
Hustota: 1,115 g/cm³ (20 °C)
Teplota vzplanutia: >110 °C (230 °F)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00149968
Číslo CAS: 17787-40-5
EINECS: 206-769-0
OSN: 2811
ADR: 6.1,III