Tlačiť
2-Bromethylamine hydrobromide ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 2-Bromoethylammonium bromide, 2-Bromoethylamine hydrobromide
A17625.18 A17625.0B A17625.30
A17625.18EA 36.45 EUR
A17625.18 A17625.0B A17625.30
2-Bromethylamine hydrobromide ≥98%
2-Bromethylamine hydrobromide
Purity: 98+% CAS No.: 2576-47-8 Molecular Formula: BrCH2CH2NH2.HBr Formula Weight: 204.90 Melting Point: 172-176° Beilstein Reference: 3607605
Vzorec: BrCH₂CH₂NH₃Br
Mw: 204.89
Teplota tavenia: 172…176 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00012886
Číslo CAS: 2576-47-8
EINECS: 219-924-2