Trichloromethyl chloroformate ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonymá:
Chloroformic acid trichloromethyl ester, Diphosgene
A17444.09
A17444.18
A17444.30
A17444.09EA
61.77
EUR
A17444.09
A17444.18
A17444.30
Trichloromethyl chloroformate ≥98%
Trichloromethyl chloroformate
Purity: 98%
CAS No.: 503-38-8
Molecular Formula: C2Cl4O2
Formula Weight: 197.83
Flash Point:
Vzorec:
C₂Cl₄O₂ Teplota varu: 128 °C Teplota tavenia: –57 °C Hustota: 1,640 Teplota vzplanutia: >110 °C (230 °F) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00015553 Číslo CAS: 503-38-8 EINECS: 207-965-9 OSN: 3390 ADR: 6.1,I Merck Index: 14,3334 |