Tetrachlorophthalic anhydride ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
A17404.0E
A17404.0C
A17404.36
A17404.0EEA
419.98
EUR
A17404.0E
A17404.0C
A17404.36
Tetrachlorophthalic anhydride ≥98%
Tetrachlorophthalic anhydride
Purity: 98%
CAS No.: 117-08-8
Molecular Formula: C8Cl4O3
Formula Weight: 285.90
Flash Point: 362°(683°F)
Odour: Weak
Boiling Point: 349-354°
Beilstein Reference: 211560
UN No.: 3077
MDL No.: MFCD00005920
Vzorec:
C₈Cl₄O₃ Teplota varu: 349…354 °C Teplota tavenia: 254…258 °C Hustota: 1,52 g/cm³ (275 °C) Teplota vzplanutia: 362 °C (683 °F) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00005920 Číslo CAS: 117-08-8 EINECS: 204-171-4 OSN: 3077 ADR: 9,III |