Tlačiť
3,5-Di-tert-butyl-4-hydroxybenzoic acid ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
A16880.09 A16880.18
A16880.09EA 45.66 EUR
A16880.09 A16880.18
3,5-Di-tert-butyl-4-hydroxybenzoic acid ≥98%
3,5-Di-tert-butyl-4-hydroxybenzoic acid
Purity: 98% CAS No.: 1421-49-4 Molecular Formula: C15H22O3 Formula Weight: 250.34 Melting Point: 206-209° Beilstein Reference: 2216948
Vzorec: C₁₅H₂₂O₃
Mw: 250.34
Teplota varu: 374
Teplota tavenia: 206…209 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00008827
Číslo CAS: 1421-49-4
EINECS: 215-823-2