Tlačiť
4,4'-Diaminodiphenyl ether 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: p-Aminophenyl ether, 4,4'-Oxydianiline, 4,4-Oxydianiline, Bis(4-aminophenyl) ether, 4-Aminophenyl ether
A16815.22 A16815.18 A16815.36
A16815.22EA 80.63 EUR
A16815.22 A16815.18 A16815.36
4,4'-Diaminodiphenyl ether 98%
4,4'-Diaminodiphenyl ether
Purity: 98% CAS No.: 101-80-4 Molecular Formula: C12H12N2O Formula Weight: 200.24 Flash Point: 218°(424°F) Melting Point: 189-192° Boiling Point: 190°/0.1mm Beilstein Reference: 475735 UN No.: 3077 MDL No.: MFCD00007863
Vzorec: C₁₂H₁₂N₂O
Teplota varu: 190 °C (0,1 mmHg)
Teplota tavenia: 189…192 °C
Teplota vzplanutia: 218 °C (424 °F)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00007863
Číslo CAS: 101-80-4
EINECS: 202-977-0
OSN: 3077
ADR: 9,III