Tlačiť
3-Benzoylpropionic acid ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 4-Oxo-4-phenylbutanoic acid, 3-Benzoylpropionicacid
A16636.14 A16636.22
A16636.14EA 61.37 EUR
A16636.14 A16636.22
3-Benzoylpropionic acid ≥98%
3-Benzoylpropionic acid
Purity: 98+% CAS No.: 2051-95-8 Molecular Formula: C6H5COCH2CH2CO2H Formula Weight: 178.19 Melting Point: 114-120° Beilstein Reference: 639757
Vzorec: C₁₀H₁₀O₃
Teplota varu: 325 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 114…120 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00002792
Číslo CAS: 2051-95-8
EINECS: 218-135-0