Tlačiť
3-Nitrophthalic anhydride ≥97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
A15857.14 A15857.22
A15857.14EA 108.3 EUR
A15857.14 A15857.22
3-Nitrophthalic anhydride ≥97%
3-Nitrophthalic anhydride
Purity: 97% CAS No.: 641-70-3 Molecular Formula: C8H3NO5 Formula Weight: 193.11 Melting Point: 161-166° Beilstein Reference: 179963
Vzorec: C₈H₃NO₅
Mw: 193.12
Teplota tavenia: 161…166 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00005921
Číslo CAS: 641-70-3
EINECS: 211-373-6