Tlačiť
2-Chlorobenzyl mercaptan ≥97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 2-Chlorobenzenemethanethiol, o-Chlorotoluene-α-thiol
A15826.06 A15826.14 A15826.22
A15826.06EA 35.26 EUR
A15826.06 A15826.14 A15826.22
2-Chlorobenzyl mercaptan ≥97%
2-Chlorobenzyl mercaptan
Purity: 97% CAS No.: 39718-00-8 Molecular Formula: C7H7ClS Formula Weight: 158.65 Flash Point: 69°(156°F) Refractive Index: 1.5910 Boiling Point: 120-122°/25mm Beilstein Reference: 2042183 UN No.: 2810 MDL No.: MFCD00004868
Vzorec: C₇H₇ClS
Teplota varu: 120…122 °C (25 mmHg)
Hustota: 1,220
Teplota vzplanutia: 69 °C (156 °F)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00004868
Číslo CAS: 39718-00-8
EINECS: 254-602-5
OSN: 2810
ADR: 6.1,III