Tlačiť
2-Ethyl-4-methylimidazole 96%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
A15798.14 A15798.22
A15798.14EA 58.97 EUR
A15798.14 A15798.22
2-Ethyl-4-methylimidazole 96%
2-Ethyl-4-methylimidazole
Purity: 96% CAS No.: 931-36-2 Molecular Formula: C6H10N2 Formula Weight: 110.16 Flash Point: 137°(278°F) Refractive Index: 1.5 00 Melting Point: 45-49° Boiling Point: 292-295° Beilstein Reference: 1711 MDL No.: MFCD00005193
Vzorec: C₆H₁₀N₂
Teplota varu: 292…295 °C
Teplota tavenia: 45…49 °C
Hustota: 0,973
Teplota vzplanutia: 137 °C (278 °F)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00005193
Číslo CAS: 931-36-2
EINECS: 213-234-5