Tlačiť
o-Tolylacetic acid ≥99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 2-Tolylacetic acid, (2-Methylphenyl)acetic acid
A15783.06 A15783.14 A15783.22
A15783.06EA 36.45 EUR
A15783.06 A15783.14 A15783.22
o-Tolylacetic acid ≥99%
o-Tolylacetic acid
Purity: 99% CAS No.: 644-36-0 Molecular Formula: C9H10O2 Formula Weight: 150.18 Melting Point: 86-90° Beilstein Reference: 1936952
Vzorec: (C₆H₄CH₃)CH₂COOH
Mw: 150.18
Teplota varu: 283
Teplota tavenia: 86…90 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00004328
Číslo CAS: 644-36-0
EINECS: 211-416-9