Tlačiť
2-Thiophenemethanol ≥97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá: Thiophen-2-methanol, Thiophen-2-ylmethanol, 2-Thienylmethanol
A15768.14 A15768.22
A15768.14EA 60.89 EUR
A15768.14 A15768.22
2-Thiophenemethanol ≥97%
2-Thiophenemethanol
Purity: 97% CAS No.: 636-72-6 Molecular Formula: C5H6OS Formula Weight: 114.17 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.5650 Melting Point: 0° Boiling Point: 206-207° Beilstein Reference: 383595 MDL No.: MFCD00005454
Vzorec: C₅H₆OS
Mw: 114.17
Teplota varu: 206…207 °C
Teplota tavenia: 0
Hustota: 1.206
Teplota vzplanutia: >110 °C (230 °F)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00005454
Číslo CAS: 636-72-6
EINECS: 211-264-3