(Methyl)triphenylphosphonium iodide ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
A15644.14
A15644.22
A15644.36
A15644.14EA
80.63
EUR
A15644.14
A15644.22
A15644.36
(Methyl)triphenylphosphonium iodide ≥98%
(Methyl)triphenylphosphonium iodide
Purity: 98%
CAS No.: 2065-66-9
Molecular Formula: CH3P(C6H5)3I
Formula Weight: 404.23
Odour: Odourless
Melting Point: 185-188°
UN No.: 3464
MDL No.: MFCD00066175
Vzorec:
C₁₉H₁₈IP Teplota tavenia: 185…188 °C Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00066175 Číslo CAS: 2065-66-9 EINECS: 218-178-5 OSN: 3464 ADR: 6.1,III |