Tlačiť
4-Chloro-m-phenylenediamine 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 1-Chloro-2,4-diaminobenzene, 4-Chlorobenzene-1,3-diamine, 4-Chloro-1,3-diaminobenzene, 4-Chloro-1,3-phenylenediamine
A15430.06 A15430.14
A15430.06EA 89.73 EUR
A15430.06 A15430.14
4-Chloro-m-phenylenediamine 97%
4-Chloro-m-phenylenediamine
Purity: 97% CAS No.: 5131-60-2 Molecular Formula: C6H7ClN2 Formula Weight: 142.59 Melting Point: 87-90° MDL No.: MFCD00025284
Vzorec: C₆H₇ClN₂
Mw: 142.59
Teplota varu: 280
Teplota tavenia: 87…90 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00025284
Číslo CAS: 5131-60-2
EINECS: 225-877-9