Tlačiť
Furfuryl acetate ≥97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: Furan-2-ylmethyl acetate, Acetic acid furfuryl ester
A15285.14 A15285.22
A15285.14EA 37.97 EUR
A15285.14 A15285.22
Furfuryl acetate ≥97%
Furfuryl acetate
Purity: 97% CAS No.: 623-17-6 Molecular Formula: C7H8O3 Formula Weight: 140.14 Flash Point: 65°(149°F) Refractive Index: 1.4630 Boiling Point: 175-177° Beilstein Reference: 116128 MDL No.: MFCD00003251
Vzorec: C₇H₈O₃
Mw: 140.14
Teplota varu: 175…177 °C
Hustota: 1.118
Teplota vzplanutia: 65 °C (149 °F)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00003251
Číslo CAS: 623-17-6
EINECS: 210-775-9