Tlačiť
4-Formylbenzoic acid ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
A15277.09 A15277.18 A15277.30
A15277.09EA 57.36 EUR
A15277.09 A15277.18 A15277.30
4-Formylbenzoic acid ≥98%
4-Formylbenzoic acid
Purity: 98% CAS No.: 619-66-9 Molecular Formula: C8H6O3 Formula Weight: 150.13 Odour: Odourless Melting Point: ca 245° Beilstein Reference: 471734 MDL No.: MFCD00006951
Vzorec: C₈H₆O₃
Teplota varu: 306 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: ∼ 245 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00006951
Číslo CAS: 619-66-9
EINECS: 210-607-4