α-Bromo-m-toluonitrile ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonymá:
3-(Bromomethyl)benzonitrile, m-(Bromomethyl)benzonitrile
A15244.06
A15244.14
A15244.06EA
72.2
EUR
A15244.06
A15244.14
α-Bromo-m-toluonitrile ≥98%
α-Bromo-m-toluonitrile
Purity: 98%
CAS No.: 28188-41-2
Molecular Formula: C8H6BrN
Formula Weight: 196.05
Melting Point: 92-96°
Beilstein Reference: 742356
UN No.: 2923
MDL No.: MFCD00001809
Vzorec:
C₈H₆BrN Mw: 196.05 Teplota varu: 130 °C (4 mmHg) Teplota tavenia: 92…96 °C Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00001809 Číslo CAS: 28188-41-2 EINECS: 248-890-1 OSN: 2923 ADR: 8 II |