Tlačiť
Methyl-3,5-dihydroxybenzoate ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: Methyl 3,5-dihydroxybenzoate, 3,5-Dihydroxybenzoic acid methyl ester
A15224.09 A15224.18 A15224.30
A15224.09EA 60.57 EUR
A15224.09 A15224.18 A15224.30
Methyl-3,5-dihydroxybenzoate ≥98%
Methyl-3,5-dihydroxybenzoate
Purity: 98% CAS No.: 2150-44-9 Molecular Formula: C8H8O4 Formula Weight: 168.15 Melting Point: 164-168° Beilstein Reference: 2091651
Vzorec: C₈H₈O₄
Teplota varu: 300 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 164…168 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00002289
Číslo CAS: 2150-44-9
EINECS: 218-426-2