Tlačiť
4,4'-Dihydroxybenzophenone ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: Bis(4-hydroxyphenyl) ketone
A15097.06 A15097.14 A15097.22
A15097.06EA 58.16 EUR
A15097.06 A15097.14 A15097.22
4,4'-Dihydroxybenzophenone ≥98%
4,4'-Dihydroxybenzophenone
Purity: 98+% CAS No.: 611-99-4 Molecular Formula: C13H10O3 Formula Weight: 214.22 Melting Point: 221-225° Beilstein Reference: 1874572
Vzorec: C₁₃H₁₀O₃
Teplota varu: 375 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 221…225 °C
Hustota: 1,336 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00002358
Číslo CAS: 611-99-4
EINECS: 210-288-1