Tlačiť
(4-Methoxyphenyl)acetonitrile ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
A15056.14 A15056.22
A15056.14EA 34.42 EUR
A15056.14 A15056.22
(4-Methoxyphenyl)acetonitrile ≥98%
(4-Methoxyphenyl)acetonitrile
Purity: 98% CAS No.: 104-47-2 Molecular Formula: C9H9NO Formula Weight: 147.18 Flash Point: 117°(242°F) Refractive Index: 1.5300 Melting Point: 8° Boiling Point: 285-287° Beilstein Reference: 509162 UN No.: 3276 MDL No.: MFCD00001919
Vzorec: C₉H₉NO
Teplota varu: 285…287 °C
Teplota tavenia: 8 °C
Hustota: 1,085
Teplota vzplanutia: 117 °C (242 °F)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00001919
Číslo CAS: 104-47-2
EINECS: 203-206-0
OSN: 3276
ADR: 6.1,III