Tlačiť
2-Pyridylmethanol ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 2-Pyridylmethanol, 2-Pyridylcarbinol, 2-Pyridinemethanol, Pyridin-2-ylmethanol, 2-(Hydroxymethyl)pyridine, Pyridine-2-methanol
A15005.14 A15005.22 A15005.36
A15005.14EA 49.67 EUR
A15005.14 A15005.22 A15005.36
2-Pyridylmethanol ≥98%
2-Pyridylmethanol
Purity: 98+% CAS No.: 586-98-1 Molecular Formula: C6H7NO Formula Weight: 109.13 Storage Temperature: 2°C to 8°C Flash Point: 120°(248°F) Refractive Index: 1.5440 Melting Point: -6 to -5° Boiling Point: 112-113°/16mm Beilstein Reference: 107849 MDL No.: MFCD00006348
Vzorec: C₆H₇NO
Mw: 109.13
Teplota varu: 112…113 °C (16 mmHg)
Teplota tavenia: –6…–5 °C
Hustota: 1.131
Teplota vzplanutia: 120 °C (248 °F)
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00006348
Číslo CAS: 586-98-1
EINECS: 209-592-7