2-Pyridylmethanol ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Synonymá:
2-Pyridylmethanol, 2-Pyridylcarbinol, 2-Pyridinemethanol, Pyridin-2-ylmethanol, 2-(Hydroxymethyl)pyridine, Pyridine-2-methanol
A15005.14
A15005.22
A15005.36
A15005.14EA
49.67
EUR
A15005.14
A15005.22
A15005.36
2-Pyridylmethanol ≥98%
2-Pyridylmethanol
Purity: 98+%
CAS No.: 586-98-1
Molecular Formula: C6H7NO
Formula Weight: 109.13
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: 120°(248°F)
Refractive Index: 1.5440
Melting Point: -6 to -5°
Boiling Point: 112-113°/16mm
Beilstein Reference: 107849
MDL No.: MFCD00006348
Vzorec:
C₆H₇NO Mw: 109.13 Teplota varu: 112…113 °C (16 mmHg) Teplota tavenia: –6…–5 °C Hustota: 1.131 Teplota vzplanutia: 120 °C (248 °F) Skladovacia teplota: Refrigerator |
Číslo MDL:
MFCD00006348 Číslo CAS: 586-98-1 EINECS: 209-592-7 |