Tlačiť
Ethyl levulinate ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá: Ethyl 4-oxopentanoate, 4-Oxovaleric acid ethyl ester, Ethyl 4-oxovalerate, 4-Ketovaleric acid ethyl ester, 4-Oxopentanoic acid ethyl ester, Levulinic acid ethyl ester
A15001.18 A15001.22 A15001.36
A15001.18EA 38.15 EUR
A15001.18 A15001.22 A15001.36
Ethyl levulinate ≥98%
Ethyl levulinate
Purity: 98% CAS No.: 539-88-8 Molecular Formula: C7H12O3 Formula Weight: 144.17 Flash Point: 94°(201°F) Refractive Index: 1.4220 Boiling Point: 203-205° Beilstein Reference: 507641 Merck Reference: 14,3819 MDL No.: MFCD00009209
Vzorec: C₇H₁₂O₃
Teplota varu: 203…205 °C
Hustota: 1,014
Teplota vzplanutia: 94 °C (201 °F)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00009209
Číslo CAS: 539-88-8
EINECS: 208-728-2
Merck Index: 14,3819