Tlačiť
2-(4-Hydroxyphenyl)ethanol ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
A14891.03 A14891.06 A14891.14
A14891.03EA 43.32 EUR
A14891.03 A14891.06 A14891.14
2-(4-Hydroxyphenyl)ethanol ≥98%
2-(4-Hydroxyphenyl)ethanol
Purity: 98% CAS No.: 501-94-0 Molecular Formula: C8H10O2 Formula Weight: 138.17 Melting Point: 89-92° Boiling Point: 139°/1mm MDL No.: MFCD00002902
Vzorec: C₈H₁₀O₂
Teplota varu: 139 °C (1 mmHg)
Teplota tavenia: 89…92 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00002902
Číslo CAS: 501-94-0
EINECS: 207-930-8