Tlačiť
2-Bromothiazole ≥99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
A14838.09 A14838.14 A14838.18
A14838.09EA 55.35 EUR
A14838.09 A14838.14 A14838.18
2-Bromothiazole ≥99%
2-Bromothiazole
Purity: 99% CAS No.: 3034-53-5 Molecular Formula: C3H2BrNS Formula Weight: 164.02 Storage Temperature: 2°C to 8°C Flash Point: 63°(145°F) Refractive Index: 1.5930 Boiling Point: 171° Beilstein Reference: 105724 MDL No.: MFCD00005316
Vzorec: C₃H₂BrNS
Teplota varu: 171 °C
Hustota: 1,836
Teplota vzplanutia: 63 °C (145 °F)
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00005316
Číslo CAS: 3034-53-5
EINECS: 221-229-4