Tlačiť
Tris(4-fluorophenyl)phosphine ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
A14813.03 A14813.06 A14813.14
A14813.03EA 46.93 EUR
A14813.03 A14813.06 A14813.14
Tris(4-fluorophenyl)phosphine ≥98%
Tris(4-fluorophenyl)phosphine
Purity: 98% CAS No.: 18437-78-0 Molecular Formula: C18H12F3P Formula Weight: 316.27 Melting Point: 78-82° Beilstein Reference: 919838
Vzorec: C₁₈H₁₂F₃P
Mw: 316.26
Teplota tavenia: 78…82 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00013553
Číslo CAS: 18437-78-0