Tlačiť
5-Bromouracil ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 5-Bromopyrimidine-2,4(1H,3H)-dione, Bromouracil
A14799.06 A14799.14 A14799.22
A14799.06EA 37.46 EUR
A14799.06 A14799.14 A14799.22
5-Bromouracil ≥98%
5-Bromouracil
Purity: 98+% CAS No.: 51-20-7 Molecular Formula: C4H3BrN2O2 Formula Weight: 190.99 Melting Point: ca 310° dec. Beilstein Reference: 127176 Merck Reference: 14,1440 MDL No.: MFCD00006017
Vzorec: C₄H₃BrN₂O₂
Teplota varu: 384 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: ∼ 310 °C (rozkl.)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00006017
Číslo CAS: 51-20-7
EINECS: 200-084-0
Merck Index: 14,1440