Tlačiť
Methyl propiolate ≥99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: Methyl acetylenecarboxylate, Propiolic acid methyl ester, 2-Propynoic acid methyl ester
A14743.06 A14743.14 A14743.22
A14743.06EA 73.3 EUR
A14743.06 A14743.14 A14743.22
Methyl propiolate ≥99%
Methyl propiolate
Purity: 99% CAS No.: 922-67-8 Molecular Formula: HC≡CCO2CH3 Formula Weight: 84.07 Flash Point: 10°(50°F) Refractive Index: 1.4080 Odour: Pungent Boiling Point: 98-101° Beilstein Reference: 605462 UN No.: 3272 MDL No.: MFCD00008572
Vzorec: C₄H₄O₂
Mw: 84.07
Teplota varu: 98…101 °C
Hustota: 1.016
Teplota vzplanutia: 10 °C (50 °F)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00008572
Číslo CAS: 922-67-8
EINECS: 213-083-5
OSN: 3272
ADR: 3 II