Tlačiť
Tricin ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá: 2-((1,3-dihydroxy-2-(hydroxymethyl)propan-2-yl)amino)acetic acid, Tricine buffer, N-(Tris(hydroxymethyl)methyl)glycine
A14695.14 A14695.22 A14695.36
A14695.14EA 36.22 EUR
A14695.14 A14695.22 A14695.36
Tricin ≥98%
Tricin
Purity: 98+% CAS No.: 5704-04-1 Molecular Formula: (HOCH2)3CNHCH2CO2H Formula Weight: 179.17 Melting Point: ca 183° dec. Beilstein Reference: 1937804 Merck Reference: 14,9651 MDL No.: MFCD00004277
Vzorec: (HOCH₂)₃CNHCH₂CO₂H
Mw: 179.17
Teplota tavenia: ∼ 183 °C (rozkl.)
Hustota: 1.523 g/cm³ (19.85 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00004277
Číslo CAS: 5704-04-1
EINECS: 227-193-6
Merck Index: 13,09724