Tlačiť
Isobutyl chloroformate ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: Chloroformic acid isobutyl ester
A14692.14 A14692.22 A14692.36 AB113725.0500
A14692.14EA 35.49 EUR
A14692.14 A14692.22 A14692.36 ABCRAB113725.0500
Isobutyl chloroformate ≥98%
Isobutyl chloroformate
Purity: 98% CAS No.: 543-27-1 Molecular Formula: C5H9ClO2 Formula Weight: 136.58 Flash Point: 30°(86°F) Refractive Index: 1.4060 Melting Point: -80° Boiling Point: 128-129° Beilstein Reference: 956590 Merck Reference: 14,5139 UN No.: 2742 MDL No.: MFCD00000642
Vzorec: C₅H₉ClO₂
Mw: 136.58
Teplota varu: 128…129 °C
Teplota tavenia: –80 °C
Hustota: 1.048
Teplota vzplanutia: 30 °C (86 °F)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00000642
Číslo CAS: 543-27-1
EINECS: 208-840-1
OSN: 2742
ADR: 6.1 II
Merck Index: 13,05156